Wichtige Dokumente
8.20630
Sigma-Aldrich
Hexachloroacetone
for synthesis
Synonym(e):
Hexachloroacetone, Hexachloro-2-propanone, Perchloroacetone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3Cl6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
204-129-5
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
2980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
-3 °C
Dichte
1.74 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
InChIKey
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.742
Identität (IR): entspricht
Farbe (visuell): farblos bis gelblich bis rosa
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup