Alle Fotos(1)
Key Documents
8.20272
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl chloroformate
for synthesis
Synonym(e):
Chlorameisensäure-4-nitrophenylester, p-Nitrophenyl-chlorocarbonat
About This Item
Lineare Formel:
ClCOOC6H4-4-(NO2)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
231-706-9
Qualitätsniveau
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Carbonylations
bp
159-162 °C/25 hPa
mp (Schmelzpunkt)
78-81 °C
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
InChIKey
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 97.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 78 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 81 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C