Merck
820026
Sigma-Aldrich
Probumin® Fatty Acid Free
≥98%, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41141801
NACRES:
NA.25
Produktbezeichnung
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 5 kg
Assay
≥98% (purity)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
avg mol wt 66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pkg of 5 kg
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Gehalt an freien Fettsäuren
0.0-0.2 (mg/g)
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Verlust
≤5%
pH-Bereich
6.8-7.2
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
Kationenspuren
Na: 0.0-10.0 mg/g
Fremdaktivität
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3