Wichtige Dokumente
8.18821
Sigma-Aldrich
Ethoxytrimethylsilane
for synthesis
Synonym(e):
Ethoxytrimethylsilane, Trimethylethoxysilane
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
217-370-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
533 hPa ( 56 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
280 °C
Expl.-Gr.
1.5-16.5 % (v/v)
bp
75-76 °C/1013 mbar
Übergangstemp.
flash point -18 °C
Dichte
0.76 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Si](OCC)(C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChIKey
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-3.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19.5 °C - closed cup