Merck
205389
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisiloxan
≥98%
Synonym(e):
HMDSO
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiOSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.38
Beilstein:
1736258
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
101 °C
mp (Schmelzpunkt)
−59 °C (lit.)
Dichte
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hexamethyldisiloxan (HMDSO), ein lineares Polysiloxan, ist ein siliciumorganisches Reagenz, das häufig als Quelle für plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung (PE-CVD) zur Erzeugung dünner Schichten von Siliziumverbindungen verwendet wird. Darüber hinaus findet es als Silanersatz Anwendung in der Silizium-Halbleitertechnologie. Seine dissoziative Ionisation durch Elektronenstoß wurde mittels Fourier-Massenspektrometrie untersucht. Es wurde von der Synthese von Plasma-Polymer-Dünnschichten auf HMDSO‐Basis durch Glimmentladung (APG) berichtet. HMDSO-Kristalle bei 148K sind monoklin. Die Zugabe von HMDSO zu P4S10 verbessert dessen Wirksamkeit als Thionierungsmittel.
Anwendung
Hexamethyldisiloxan kann wie folgt verwendet werden:
  • zur Herstellung einer Gasdiffusionsschicht mit einer kontrollierten hydrophoben Silikon-Nanoschicht durch trockene atmosphärische Deposition;
  • zur Erzeugung von Siliciumdioxid-beschichteten Silber-Nanopartikeln durch Verwendung von Arginin als Katalysator und Glucose als Reduktionsmittel.
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
21.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thin films deposition from hexamethyldisiloxane and hexamethyldisilazane under dielectric-barrier discharge (DBD) conditions.
Schmidt-Szalowski K, et al.
Plasmas and polymers, 5(3-4), 173-190 (2000)
Tae-Jun Ko et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(9), 5506-5513 (2015-02-18)
Reliable operation of a proton exchange membrane fuel cell requires proper water management to prevent water flooding in porous carbon materials such as the gas diffusion layer (GDL). In contrast to the conventional GDL that uses the "wet" dip-coating process
Philippe Saint-Cricq et al.
Journal of materials chemistry. B, 1(19), 2451-2454 (2013-05-21)
Mesoporous silica-coated silver nanoparticles (Ag@MSN) were prepared by a two step synthesis in an environment friendly way. Arginine and glucose were used as a catalyst for the formation of silica and as a reducing agent for silver ions, respectively, in
Israel Sifuentes-Nieves et al.
International journal of biological macromolecules, 144, 682-689 (2019-12-21)
In the present study, the effect of plasma treatment on the structural properties of three granular corn starches (normal, Hylon V and Hylon VII) was investigated. Thermal (TGA/DSC), structural (XRD/FTIR) and chemical (XPS) properties were evaluated. Plasma treatment resulted in
The Raman Spectra of Hexamethyldisilane and Hexamethyldisiloxane.
Murata H and Kumada M.
J. Chem. Phys., 21(5), 945-945 (1953)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205389-100ML4061838767684
205389-500ML4061838767691
205389-5ML4061838767707