Wichtige Dokumente
8.17500
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate
special quality
Synonym(e):
Natriumbutyrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
205-857-6
NACRES:
NA.22
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
244 °C
Dichte
1.324 g/cm3 at 30 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 98.5 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen (weißes Pulver): entspricht
Freie Säure/Lauge: ≤ 2.0 ml
Schwermetalle (Pb): ≤ 0.0005 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable