Wichtige Dokumente
8.15106
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5Cl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
pH-Wert
2.3 (20 °C in H2O)
Löslichkeit
1.25 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1c(c(cc(c1)Cl)N)C(=O)O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
VNOYJBSEORILIE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable