Wichtige Dokumente
A65182
2-Amino-2-methyl-1-propanol
~5% Water, technical grade, 95%
Synonym(e):
ββ-Aminoisobutylalkohol, AMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 25 °C)
Assay
95%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤5% 2-(Methylamino)-2-methyl-1-propanol
~5% Water
Brechungsindex
n20/D 1.4455 (lit.)
Nützlicher pH-Bereich
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-28 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?