Wichtige Dokumente
8.10158
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylphosphine
for synthesis
Synonym(e):
Diphenylchlorphosphin
About This Item
Lineare Formel:
ClP(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
EG-Index-Nummer:
214-093-2
Dampfdruck
1.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °C
Wirksamkeit
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
320 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
14-16 °C
Übergangstemp.
flash point 138 °C
Dichte
1.20 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.192 - 1.196
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F
Flammpunkt (°C)
138 °C