Wichtige Dokumente
8.08159
Sigma-Aldrich
Thiophenol
Synonym(e):
Phenyl mercaptan, Mercaptobenzene
About This Item
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
2.7 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
450 °C
Wirksamkeit
46.2 mg/kg LD50, oral (rat)
134 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
pH-Wert
5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
168.3 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-15 °C
Übergangstemp.
flash point 50 °C
Löslichkeit
0.94 g/L
Dichte
1.08 g/cm3 at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Anwendung
Thiophenol for synthesis. CAS 108-98-5, pH 5 (H₂O, 20 °C) (saturated aqueous solution).
Lagerung und Haltbarkeit
Store below +30°C.
Hinweis zur Analyse
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.077 - 1.079
Identity (IR):passes test
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.