Alle Fotos(1)
Key Documents
8.06210
Sigma-Aldrich
1-Bromnaphthalin
for synthesis
Synonym(e):
1-Bromnaphthalin, α-Naphthylbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
201-965-2
Dampfdruck
0.013 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
281 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 67 °C
Dichte
1.48 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChIKey
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt
– GC, Fl.%:
≥ 95 %
– 2-Bromnaphthalin: ≤ 5 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,478–1,487
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup