Wichtige Dokumente
8.01392
Sigma-Aldrich
2-(Ethylamino)ethanol
for synthesis
Synonym(e):
N-Ethylethanolamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-797-5
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
≥97.0% (GC)
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
330 °C
Wirksamkeit
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
3670 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
1.6-11.7 % (v/v)
pH-Wert
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
167 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-9 °C
Übergangstemp.
flash point 78 °C
Dichte
0.914 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CCO)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChIKey
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.917
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
172.4 °F
Flammpunkt (°C)
78 °C