Merck
M75209
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propyl-1,3-Propandiol
98%
Synonym(e):
2,2-Bis-(hydroxymethyl)-pentan
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(CH2OH)2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
Beilstein:
1734432
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
bp
230 °C/753 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-59 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(C)(CO)CO
InChI
1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
JVZZUPJFERSVRN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)