Wichtige Dokumente
8.00741
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalic anhydride
for synthesis
Synonym(e):
Tetrachlorophthalic anhydride, Tetrachloro-1,2-benzenedicarboxylic anhydride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8Cl4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
204-171-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.0021 kPa ( 145 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
>15800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1.013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
253-256 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChIKey
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 253 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 256 °C
Hexachlorbenzol: ≤ 0.10 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
680.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
360 °C - closed cup