Wichtige Dokumente
662623
Bis[Rhodium(α,α,α′,α′-tetramethyl-1,3-Benzoldipropionsäure)]
95%
Synonym(e):
Rh2(esp)2
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[Rh][Rh].CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O.CC(C)(Cc2cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C16H22O4.2Rh/c2*1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20;;/h2*5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20);;
InChIKey
OBMUTUNJWNQIAJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.