8.00429
trans-Anethole
for synthesis
Synonym(e):
trans-Anethole, 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 4-Propenylanisole, 1-Methoxy-4-propenylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.33 hPa ( 63 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
2090 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
7 ( in H2O)
bp
235-237 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
21-23 °C
Übergangstemp.
flash point 96 °C
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\C
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.989
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F
Flammpunkt (°C)
101 °C