71405-M
Rosetta 2-kompetente Zellen, Set – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Rosetta 2-kompetente Zellen, Set – Novagen,
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Genotypen:
Rosetta 2
F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm pRARE2 (CamR)
Rosetta 2(DE3)
F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) pRARE2 (CamR)
Rosetta 2(DE3)pLysS
F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) pLysSRARE2 (CamR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Rosetta 2
F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm pRARE2 (CamR)
Rosetta 2(DE3)
F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) pRARE2 (CamR)
Rosetta 2(DE3)pLysS
F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) pLysSRARE2 (CamR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Rosetta 2-Wirtsstämme sind BL21-Derivate zur besseren Expression eukaryotischer Proteine, die Codons enthalten, die nur selten in E. coli verwendet werden. Diese Stämme liefern tRNA für 7 seltene Codons (AGA, AGG, AUA, CUA, GGA, CCC und CGG) auf einem kompatiblen, Chloramphenicol-resistenten Plasmid. Die tRNA-Gene werden durch ihre nativen Promotoren gesteuert.
DE3 gibt an, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und somit eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerasegens unter der Kontrolle des lacUV5-Promotors trägt. Solche Stämme eignen sich für die Herstellung von Proteinen aus Zielgenen, die in pET-Vektoren geklont wurden, durch die Induktion mit IPTG.
pLysS-Stämme exprimieren T7-Lysozym, das die basale Expression von T7-RNA-Polymerase vor der Induktion weiter unterdrückt, wodurch die pET-Rekombinanten, welche Zielproteine, die das Zellwachstum und die Zellviabilität beeinflussen codieren, stabilisiert wird.
DE3 gibt an, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und somit eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerasegens unter der Kontrolle des lacUV5-Promotors trägt. Solche Stämme eignen sich für die Herstellung von Proteinen aus Zielgenen, die in pET-Vektoren geklont wurden, durch die Induktion mit IPTG.
pLysS-Stämme exprimieren T7-Lysozym, das die basale Expression von T7-RNA-Polymerase vor der Induktion weiter unterdrückt, wodurch die pET-Rekombinanten, welche Zielproteine, die das Zellwachstum und die Zellviabilität beeinflussen codieren, stabilisiert wird.
Komponenten
•2 x 0,2 mlRosetta 2-kompetente Zellen
•2 x 0,2 mlRosetta 2(DE3)-kompetente Zellen
•2 x 0,2 mlRosetta 2(DE3)pLysS-kompetente Zellen
•4 x 2 mlSOC-Medium
•2 ngTestplasmid
•2 x 0,2 mlRosetta 2(DE3)-kompetente Zellen
•2 x 0,2 mlRosetta 2(DE3)pLysS-kompetente Zellen
•4 x 2 mlSOC-Medium
•2 ngTestplasmid
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany