Merck
627610
Sigma-Aldrich
Z-VAD-FMK
Single spot by TLC, solid, Caspase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Caspase-Inhibitor I, Z-VAD (OMe)-FMK
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30FN3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.49
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Caspase-Inhibitor I, Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
InChIKey
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zelldurchdringender, irreversibler Pan-Caspase-Hemmer. Hemmt die Fas-vermittelte Apoptose in Jurkat-Zellen und den Staurosporin-induzierten Zelltod in Hornhautepithelzellen. Verbessert nachweislich das Überleben von humanen embryonalen Stammzellen nach dem Einfrieren/Auftauen. Bei Verwendung mit aufgereinigtem nativem oder rekombinantem Enzym ist eine Vorbehandlung mit einer Esterase erforderlich.
Ein zelldurchdringender, irreversibler Pan-Caspase-Hemmer. Verbessert nachweislich das Überleben von humanen embryonalen Stammzellen nach dem Einfrieren/Auftauen. Hemmt die Fas-vermittelte Apoptose in Jurkat-Zellen. Berichten zufolge hemmt es auch Peptide: N-Glycanase (PNGase) in-vitro und in-vivo. Bei Verwendung mit aufgereinigtem rekombinantem Enzym ist eine Vorbehandlung mit einer Esterase erforderlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Fas-vermittelte Apoptose in Jurkat-Zellen und Staurosporin-induzierter Zelltod in Hornhautepithelzellen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Z-Val-Ala-Asp(OMe)-CH₂F*
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C 6 Monate lang haltbar.
Hinweis zur Analyse
Einzelpunkt mittels TLC.
Sonstige Hinweise
Heng, B.C., et al. 2007. Biosci. Rep.27, 257.
Martin, U., et al. 2007. Apoptosis12, 525.
Misaghi, S., et al. 2004. Chem. Biol.11, 1677.
Joo, C., et al. 1999. Ophthalmic Res. 31, 287.
McColl, K.S., et al. 1998. Mol. Cell. Endocrinol. 139, 229.
Thornberry, N.A. and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Tolomeo, M., et al. 1998. Cell Death Differ. 5, 735.
An, S. and Know, K.A. 1996. FEBS Lett.386, 115.
Cain, K., et al. 1996. Biochem J.314, 27.
Mirzoeva, O.K., et al. 1996. FEBS Lett.396, 266.
Pronk, G.J., et al. 1996. Science 271, 808.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Chow, S.C., et al. 1995. FEBS Lett. 364, 134.
Fearnhead, H.O., et al. 1995. FEBS Lett. 375, 283.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nam-Sook Park et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(17), 8300-8311 (2021-07-29)
Dasatinib is an inhibitor of Src that has anti-tumour effects on many haematological and solid cancers. However, the anti-tumour effects of dasatinib on human oral cancers remain unclear. In this study, we investigated the effects of dasatinib on different types
A J Dowling et al.
Cellular microbiology, 6(4), 345-353 (2004-03-11)
Photorhabdus bacteria produce a number of toxins to kill their insect hosts. The expression of one of these, Makes caterpillars floppy (Mcf), is sufficient to allow Escherichia coli to persist within and kill caterpillars. Mcf causes shedding of the insect
Jiyoung Lee et al.
Molecules and cells, 45(4), 193-201 (2022-03-16)
Excessive production of reactive oxygen species (ROS) is a key phenomenon in tumor necrosis factor (TNF)-α-induced cell death. However, the role of ROS in necroptosis remains mostly elusive. In this study, we show that TNF-α induces the mitochondrial accumulation of
You Na Ha et al.
Marine drugs, 18(1) (2020-01-23)
Treatment of acute myeloid leukemia (AML) remains inefficient due to drug resistance and relapse, particularly in patients with FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3)-internal tandem duplication (ITD). Marine-derived natural products have recently been used for drug development against AML. We show
Yu-Ting Kao et al.
Molecular therapy oncolytics, 28, 104-117 (2023-01-27)
Glioblastoma (GBM) is the most common aggressive malignant brain cancer and is chemo- and radioresistant, with poor therapeutic outcomes. The "double-edged sword" of virus-induced cell death could be a potential solution if the oncolytic virus specifically kills cancer cells but