6.07553
Extran® MA 02 neutral (for cleaning laboratory glassware & instruments)
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Extran®
Form
liquid
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.057 -1.067 g/cm3
Anwendung(en)
cleaning products
Rechtliche Hinweise
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable