Wichtige Dokumente
1.40000
Supelco
Extran® MA 05
greener alternative
liquid, alkaline, phosphate-free concentrate
About This Item
UNSPSC-Code:
41103206
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
Extran®
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.002% Phosphate (PO4)
1.5-2.5% Free alkali (as NaOH)
8.5-10% sequestering agent content (alkalimetric)
pH-Wert
13 (20 °C in H2O)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
phosphate (PO43-): ≤0.002%
Anwendung(en)
cleaning products
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist umweltfreundlich, da die aktiven Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind. Weitere Informationen finden Sie hier.
Verlinkung
Ersetzt: EX0997-4; EX0997
Hinweis zur Analyse
Inhalt des Sequestriermittels (alkalimetrisch): 8,5–10,0 %
Dichte (d 20  °C/4  °C): 1,05–1,09
Freies Alkali (als NaOH): 1,5–2,5 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,002 %
Rechtliche Hinweise
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable