Merck
1.07563
Supelco
Extran® AP 12
greener alternative
powder, alkaline
Synonym(e):
TM=[„EXTRAN“] Reinigungsmittel AP 12; TM=[„EXTRAN“] Detergens AP 12
About This Item
UNSPSC-Code:
41103206
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH-Wert
12.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
Schüttdichte
900 kg/m3
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt ist identisch mit EX0990 bei gleicher Qualität und Spezifikation. Einige Packungsgrößen wurden geändert, um ein global harmonisiertes Angebot bereitzustellen.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist umweltfreundlich, da die aktiven Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind. Weitere Informationen finden Sie hier.
Verlinkung
Ersetzt: EX0990-1
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
pH-Wert (1 %; Wasser): ≥ 12,5
Schaumvolumen (5 %; Wasser): ≤ 1 ml
Massendichte: etwa 90
Rechtliche Hinweise
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable