Merck
5.89578
Sigma-Aldrich
Toluol
99.8%, anhydrous
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
Beilstein:
635760
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
NACRES:
NA.22
Qualität:
anhydrous
Assay:
99.8%
bp:
110-111 °C (lit.)
Dampfdruck:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F
Flammpunkt (°C)
4.4 °C