Alle Fotos(1)
Key Documents
559276
Sigma-Aldrich
Ryanodine
≥98% (HPLC), solid, Ca2+ release blocker, Calbiochem®
Synonym(e):
Ryanodin, hochrein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H35NO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
493.55
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Ryanodin, hochrein, Naturally occurring alkaloid that blocks the release of Ca2+ from the sarcoplasmic reticulum.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C25H35NO9/c1-12(2)22(31)17(34-16(28)14-7-6-10-26-14)23(32)18(4)11-21(30)19(22,5)25(23,33)24(35-21)15(27)13(3)8-9-20(18,24)29/h6-7,10,12-13,15,17,26-27,29-33H,8-9,11H2,1-5H3/t13-,15+,17+,18-,19-,20-,21-,22+,23+,24+,25+/m0/s1
InChIKey
JJSYXNQGLHBRRK-YSOSZROBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natürlich vorkommendes Alkaloid, das die Freisetzung von Ca2+ aus dem sarkoplasmatischen Retikulum blockiert. Hat viele komplexe Wirkungen auf den Ca2+-Transport und die Aktion im Muskel.
Natürlich vorkommendes Alkaloid, das die Freisetzung von Ca2+ aus dem sarkoplasmatischen Retikulum blockiert. Hat viele komplexe Wirkungen auf den Ca2+-Transport und die Aktion im Muskel. Aufgereinigt aus Ryanodin-Gemisch.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Ca2+-Transport und Aktion im Muskel
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Sorrentino, V., and Volpe, P. 1993. Trends Pharmacol. Sci.14, 98.
Sabbadini, R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 15475.
Feher, J.J., and Lipford, G.B. 1985. Biochim. Biophys. Acta813, 77.
Marban, E., and Wier, W.G. 1985. Circ. Res.56, 133.
Sukto, J.L., et al. 1985. Fed. Proc.44, 2984.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Egor A Turovsky et al.
Biology, 10(8) (2021-08-28)
To date, there are practically no data on the mechanisms of the selenium nanoparticles action on calcium homeostasis, intracellular signaling in cancer cells, and on the relationship of signaling pathways activated by an increase in Ca2+ in the cytosol with