Wichtige Dokumente
555553
Sigma-Aldrich
Rho-Kinase-Inhibitor III, Rockout
The Rho Kinase Inhibitor III, Rockout, also referenced under CAS 7272-84-6, controls the biological activity of Rho Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Rho-Kinase-Inhibitor III, Rockout, 3-(4-Pyridyl)-1H-indol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H10N2/c1-2-4-13-11(3-1)12(9-15-13)10-5-7-14-8-6-10/h1-9,15H
InChIKey
LLJRXVHJOJRCSM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, selektiver, reversibler und um ATP konkurrierender Inhibitor der Rho-Kinase Aktivität(IC50 = 25 µ;M). Hemmt jedoch nicht die Aktivierung der Rho-Kinase und hat keine Wirkung auf die In-vitro-Aktivitäten von MLCK, PKCα;, und SAPK2a/p38α;. Zeigt eine 5-fach geringere Potenz als Y-27632 (Best.-Nr. 688000; IC50 ~5 µ;M) und hat ein ähnliches Spezifitätsprofil wie H-89 (Best.-Nr. 371963). Wirkt auf die Zellmigration, hemmt Bläschenbildung (IC50 ~ 12 µ;M in M2-Zellen) und reduziert Stressfasern in Bulb-3T3-Zellen bei 50 µ;M.
Eine zellpermeable Indolopyridin-Verbindung, die als selektiver, reversibler und um ATP konkurrierender Inhibitor der Rho-Kinaseaktivität wirkt mit einer IC50 von 25 µ;M. Hemmt jedoch nicht die Aktivierung der Rho-Kinase und hat keine Wirkung auf die In-vitro-Aktivitäten von MLCK, PKCα;, und SAPK2a/p38α;. Zeigt eine 5-fach geringere Potenz als Y-27632 (Best.-Nr. 688000; IC50 = ~5 µ;M) und hat ein ähnliches Spezifitätsprofil wie H-89 (Best.-Nr. 371963). Wirkt auf die Zellmigration, hemmt Bläschenbildung (IC50 = ~ 12 µ;M in M2-Zellen) und reduziert Stressfasern in Bulb-3T3-Zellen bei 50 µ;M.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
ROCK
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 25 µ;M gegen ROCK
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Yarrow, J.C., et al. 2005. Chem. Biol.12, 385.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elizabeth R Jerison et al.
eLife, 9 (2020-05-20)
T cells in vivo migrate primarily via undirected random walks, but it remains unresolved how these random walks generate an efficient search. Here, we use light sheet microscopy of T cells in the larval zebrafish as a model system to
Tushna Kapoor et al.
STAR protocols, 3(1), 101020-101020 (2022-01-04)
Here we describe a simple step-by-step protocol for collecting high-resolution, time-lapse images of intact Drosophila testis ex vivo for a limited period using a confocal microscope, with minimum photo-toxic damage, to monitor spermatid individualization, coiling, and release. The F-actin dynamics during