Merck
540411
Sigma-Aldrich
Puromycin, Dihydrochlorid, zellkulturgetestet
Puromycin, CAS 58-58-2, is a protein synthesis inhibitor that causes premature release of nascent polypeptide chains.
Synonym(e):
Puromycin, Dihydrochlorid, zellkulturgetestet
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29N7O5 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Verunreinigungen
≤10 EU/mg Endotoxin (dry weight)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
methanol: 20 mg/mL
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
InChIKey
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Aminonukleosid-Antibiotikum, wirkt als Inhibitor der prokaryotischen und eukaryotischen Proteinsynthese. Ist dem Aminoacyladenylat-Terminus der Aminoacyl-tRNA ähnlich und konkurriert um die Bindung an die „A-Stelle“ der großen ribosomalen Untereinheit. Seine Integration in ein wachsendes Polypeptid resultiert in der Terminierung der Kettenverlängerung und Freisetzung von naszentem Polypeptid-Puromycin. Wird verwendet für die Selektion von Säugetierzelllinien, die ein transfiziertes PAC-Gen (Streptomyces alboniger) exprimieren, dessen Produkt, die Puromycinacetyltransferase, den Wirkstoff durch Acetylierung inaktiviert. Veranlasst die DNA-Fragmentierung in Thymozyten und menschlichen HL-60-Leukämiezellen. Der empfohlene Konzentrationsbereich für die Selektion transfizierter Säugetierzellen ist 1 bis 30 µ;g/ml.
Proteinsynthese-Inhibitor. Hemmt die Translation durch Auslösung einer vorzeitigen Freisetzung der naszenten Polypeptidketten. Veranlasst die DNA-Fragmentierung in Thymozyten und menschlichen HL-60-Leukämiezellen.
Puromycin, CAS-Nr. 58-58-2, ist ein Proteinsynthese-Inhibitor, der eine vorzeitige Freisetzung der naszenten Polypeptidketten bewirkt.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Proteinsynthese
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung mittels Filtration durch eine 0,22 µ;m-Membran sterillisieren, in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortí;n, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Chow, S.C., et al. 1991. Exp. Cell Res. 216, 149.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marta Alenquer et al.
PLoS pathogens, 17(8), e1009772-e1009772 (2021-08-06)
Understanding SARS-CoV-2 evolution and host immunity is critical to control COVID-19 pandemics. At the core is an arms-race between SARS-CoV-2 antibody and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) recognition, a function of the viral protein spike. Mutations in spike impacting antibody and/or
Hans M Dalton et al.
PLoS genetics, 18(9), e1010430-e1010430 (2022-09-28)
Partial loss-of-function mutations in glycosylation pathways underlie a set of rare diseases called Congenital Disorders of Glycosylation (CDGs). In particular, DPAGT1-CDG is caused by mutations in the gene encoding the first step in N-glycosylation, DPAGT1, and this disorder currently lacks
Jianxiang Lin et al.
Cell proliferation, 54(8), e13096-e13096 (2021-07-10)
PKM1 and PKM2, which are generated from the alternative splicing of PKM gene, play important roles in tumourigenesis and embryonic development as rate-limiting enzymes in glycolytic pathway. However, because of the lack of appropriate techniques, the specific functions of the
Nora Kostow et al.
Molecular biology of the cell, 33(8), ar70-ar70 (2022-05-21)
Cell-cell fusion is important for biological processes including fertilization, development, immunity, and microbial pathogenesis. Bacteria in the pseudomallei group of the Burkholderia species, including B. thailandensis, spread between host cells by inducing cell-cell fusion. Previous work showed that B. thailandensis-induced
Yajie Wang et al.
Cell death & disease, 13(2), 98-98 (2022-02-04)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) play critical functions in various cancers. Firre intergenic repeating RNA element (FIRRE), a lncRNA located in the nucleus, was overexpressed in colorectal cancer (CRC). However, the detailed mechanism of FIRRE in CRC remains elusive. Results of