Wichtige Dokumente
540213
Sigma-Aldrich
PTP-Inhibitor V, PHPS1
The PTP Inhibitor V, PHPS1, also referenced under CAS 314291-83-3, controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PTP-Inhibitor V, PHPS1, 4-(Nʹ-(3-(4-Nitrophenyl)-5-oxo-1-phenyl-1,5-dihydro-pyrazol-(4Z)-yliden)-hydrazin)-benzolsulfonsäure, Phenyl-Hydrazin-Pyrazolon Sulfonat 1, PTPNN1-Inhibitor, EC-PTP/PCPTP1-Inhibitor I, MptpA-Inhibitor, PTP-SL
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H15N5O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
reddish
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Phosphotyrosinmimetikum, das als reversibler, auf aktive Zonen gerichteter, um das Substrat konkurrierender Inhibitor von Shp-2 (IC50 und Ki = jeweils 2,1 und 0,73 µ;M) wirkt. PHPS1 hemmt ECPTP, PTP1B, Shp1, Mycobacterium MptpA nur bei höheren Konzentrationen (IC50 = jeweils 5,4, 19, 30 und 39 µ;M) und zeigt auch bei Konzentrationen bis zu 50 µ;M nur eine geringe Aktivität gegen PTPH1, STEP, PTPN7, PTPRK, GLEPP1 oder LAR2. Hemmt nachweislich Shp-2-abhängige zelluläre Signalwege und die Bildung von Tumorzellkolonien.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Hellmuth, K., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA105, 7275.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable