Alle Fotos(1)
Key Documents
540216
Sigma-Aldrich
PTP-Inhibitor XVIII
The PTP Inhibitor XVIII, also referenced under CAS 1229246-07-4, controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PTP-Inhibitor XVIII, Protein-Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor XIII, 5-(E)-(2-(3,5-ditrifluormethyl-benzyloxy)-5-bromo)-benzyliden-1,3-thiazolan-2,4-dion, PPAR-Aktivator VII
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H10BrF6NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
526.25
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Thiazolidindion-Verbindung, hemmt nachweislich die enzymatische Aktivität von PTP1B, SHP-1, YOP, TC-PTP und YPTP1 (IC50 = jeweils 5, 5,8, 6, 16 und 18 µ;M), aber nicht von LAR, auch nicht bei Konzentrationen bis zu 100 µ;M. Laut Berichten auch ein Aktivator von zellulärem PPAR mit vergleichbarer Potenz wie Troglitazon (Best.-Nr. 648469). Die kombinierte Wirkung der PTP1B-Hemmung und der PPAR-Aktivierung führt höchstwahrscheinlich zu der Anti-Adipositas- und Anti-Hypoglykämie-Aktivität der Verbindung, die in vivo bei Zugabe direkt in die tägliche fettreiche Diät von C57BL/6j jms Slc männlichen Mäusen (2 mg/g Futter, ~143 mg/kg Körpergewicht oder 4,8 mg/Tier) beobachtet wurde.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Bhattarai, B.R., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.19, 6161.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable