Wichtige Dokumente
529599
Sigma-Aldrich
PP1 Analog V
2,3-DMB-PP1
Synonym(e):
PP1 Analog V
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.32
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable