Merck
5291
Sigma-Aldrich
Polymyxin-B-Sulfat
Polymyxin B Sulfate, CAS 1405-20-5, is an antibiotic that is effective against Gram-positive bacteria. Inhibits phospholipid-sensitive Ca2+-dependent protein kinases.
Synonym(e):
Polymyxin-B-Sulfat
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polymyxin B ist ein Polypeptid-Antibakterium, das zur Familie der Polymyxine gehört. Es wirkt gegen gramnegative Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterobacter sp. und Klebsiella sp. Polymyxin B-Sulfat ist ein Gemisch aus Polymyxin B1-Sulfat und Polymyxin B2-Sulfat.
Anwendung
Polymyxin B-Sulfat – CAS 1405-20-5 – Calbiochem wird wie folgt verwendet:
  • zum Neutralisieren der Endotoxine in Rinderserumsalbumin
  • bei der In-vitro-Behandlung von Kupffer-Sternzellen
  • als Antibiotikum bei der Analyse der kollateralen Sensitivität und Kreuzresistenz in Escherichia coli
Biochem./physiol. Wirkung
Polymyxin B weist eine Anti-Endotoxin-Wirkung auf. Es bindet an Lipid A der Lipopolysaccharid(LPS)-Moleküle und erleichtert die Penetration, indem Ca2+ und Mg2+ in der äußeren Membran von gramnegativen Bakterien verdrängt werden.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Sonstige Hinweise
Lucas, M., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 667.
Ngezahayo, A. and Kolb, H.A. 1993. Pflugers Arch.422, 413.
Kubo, M. und Okada, Y. 1992. J. Physiol.456, 351.
Strasser, S.H., et al. 1992. Circ. Res.70, 1304.
Hegemann, L., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.207, 17.
Inaba, H. und Filkins, J.P. 1991. Am. J. Physiol.261, R26.
Marra, M.N., et al. 1990. J. Immunol.144, 662.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrea Kwa et al.
Expert review of anti-infective therapy, 5(5), 811-821 (2007-10-05)
Hospital-acquired infections due to multidrug-resistant gram-negative bacteria constitute major health problems, since the medical community is continuously running out of available effective antibiotics and no new agents are in the pipeline. Polymyxins, a group of antibacterials that were discovered during
Guiqin Wu et al.
Cell chemical biology, 28(4), 524-536 (2021-01-13)
Aggregation can be selectively induced by aggregation-prone regions (APRs) contained in the target proteins. Aggregation-inducing antimicrobial peptides (Pept-ins) contain sequences homologous to APRs of target proteins and exert their bactericidal effect by causing aggregation of a large number of proteins.
Ivan Denisov et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 33(6), 1054-1061 (2018-06-22)
In the present study, we demonstrate the use of a disposable luciferase-based microfluidic bioassay chip for environmental monitoring and methods for fabrication. The designed microfluidic system includes a chamber with immobilized enzymes of bioluminescent bacteria Photobacterium leiognathi and Vibrio fischeri
Anna M Bischofberger et al.
Environmental microbiology, 22(7), 2664-2679 (2020-03-13)
Bacteria in nature often encounter non-antibiotic antibacterials (NAAs), such as disinfectants and heavy metals, and they can evolve resistance via mechanisms that are also involved in antibiotic resistance. Understanding whether susceptibility to different types of antibacterials is non-randomly associated across
Yoon Mee Yang et al.
Science translational medicine, 11(496) (2019-06-14)
Hyaluronan (HA), a major extracellular matrix glycosaminoglycan, is a biomarker for cirrhosis. However, little is known about the regulatory and downstream mechanisms of HA overproduction in liver fibrosis. Hepatic HA and HA synthase 2 (HAS2) expression was elevated in both