Merck
524390
Sigma-Aldrich
Phorbol 12,13-dibutyrate
≥99% (HPLC), solid (crystalline), PKC activator, Calbiochem
Synonym(e):
Phorbol-12,13-dibutyrat, PDBu, PKC-Aktivator II
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H40O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
product name
Phorbol-12,13-dibutyrat, Strong irritant for mouse skin, but only moderately active as a tumor promoter.
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid (crystalline)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to pale yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C28H40O8/c1-7-9-20(30)35-24-16(4)27(34)18(22-25(5,6)28(22,24)36-21(31)10-8-2)12-17(14-29)13-26(33)19(27)11-15(3)23(26)32/h11-12,16,18-19,22,24,29,33-34H,7-10,13-14H2,1-6H3/t16-,18+,19-,22-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
InChIKey
BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
Allgemeine Beschreibung
Wirkt auf der Haut von Mäusen stark reizend, ist jedoch nur mäßig aktiv als Tumor-Promoter. Aktiviert Proteinkinase C (PKC). Stimuliert die Phosphorylierung von Na+-K+-ATPase und hemmt so ihre Aktivität. Fördert die Expression von iNOS in gezüchteten Hepatozyten. PDBu kann in wässrigen Lösungen auf 30 µ;M verdünnt werden und wird daher häufig in Bindungsstudien oder in Anwendungen genutzt, bei denen hohe Konzentrationen erforderlich sind. PDBu lässt sich einfacher als PMA aus Zellen in Kultur entfernen.
Wirkt auf der Haut von Mäusen stark reizend, ist jedoch nur mäßig aktiv als Tumor-Promoter. Aktiviert Proteinkinase C. Stimuliert die Phosphorylierung von Na+-K+-ATPase und hemmt so ihre Aktivität. Fördert die Expression von induzierbaren NOS in gezüchteten Hepatozyten. Wird häufig in Bindungsstudien oder in Anwendungen genutzt, bei denen hohe Konzentrationen von Phorbol-Verbindungen erforderlich sind.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Na+-K+-ATPase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
Angaben zur Herstellung
Unmittelbar vor Gebrauch mit wässrigen Pufferlösungen verdünnen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate stabil. Bei häufiger Verwendung kann sich in den DMSO-Stammlösungen Wasser ansammeln. Wenn in der Stammlösung Wasser vorhanden ist, beschleunigt sich der Abbau des Produktes, was in 2 bis 3 Monaten eine signifikante Aktivitätsminderung zur Folge haben kann.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Fisone, G., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 2427.
Lee, E.J., et al. 1994. Brain Res. 665, 127.
Critz, S.D., et al. 1993. J. Neurochem.60, 1175.
Iredale, P.A., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 611.
Critz, S.D., and Byrne J.H. 1992. J. Neurophys.68, 1079.
Hortelano, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 24937.
Ward C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nayara C Leite et al.
Cell reports, 32(2), 107894-107894 (2020-07-16)
Understanding the root causes of autoimmune diseases is hampered by the inability to access relevant human tissues and identify the time of disease onset. To examine the interaction of immune cells and their cellular targets in type 1 diabetes, we