Wichtige Dokumente
516485
Sigma-Aldrich
Pepstatin-A-Methylester
A cell-permeable methyl ester derivative of Pepstatin A that acts as a potent, non-competitive, transition-state analog inhibitor of γ-secretase.
Synonym(e):
Pepstatin-A-Methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H65N5O9
Molekulargewicht:
699.92
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Methylester-Derivat von Pepstatin A (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-516481&;#124;[/islink]">;516481<;/A>;), das als starker, nicht konkurrierender Übergangszustand-Analog-Inhibitor von γ;-Sekretase wirkt (Kis = 150 nM, Kii = 320 nM in solubilisierter menschlicher γ;-Sekretase bei 20 °;C; Kis ist die Inhibitionskonstante für die Bindung des Inhibitors an das freie Enzym und Kii ist die Inhibitionskonstante für die Bindung des Inhibitors an den Enzym-Substrat-Komplex). Sta = (3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-6-methyl-heptansäure.
Ein zellpermeables Methylester-Derivat von Pepstatin A (Katalog-Nr. 516482), das als starker, nicht konkurrierender Übergangszustand-Analog-Inhibitor von γ;-Sekretase wirkt (Kis = 15 nM, Kii = 32 nM in solubilisierter menschlicher γ;-Sekretase; Kis ist die Inhibitionskonstante für die Bindung des Inhibitors an das freie Enzym und Kii ist die Inhibitionskonstante für die Bindung des Inhibitors an den Enzym-Substrat-Komplex).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
γ;-Sekretase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Tian, G., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 31499.
Zhang, L., et al. 2001. Biochemistry40, 5049.
Murphy, M.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 11914.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable