513001
PD 98059
InSolution, ≥98%, 5 mg/ml, reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK)
Synonym(e):
InSolution PD 98059, MEK Inhibitor V
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
InChIKey
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
MAP kinase kinase (MEK)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Dudley, D.T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7686.
Langlois, W.J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 25320.
Pang, L., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13585.
Waters, S.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20883.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
WGK
WGK 2