5.06384
BLM Helicase Inhibitor, ML216
Synonym(e):
BLM Helicase Inhibitor, ML216, 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)urea, ML-216, ML-216, 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)urea
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2[s]c(nn2)c3ccncc3)F
InChI
1S/C15H9F4N5OS/c16-11-2-1-9(7-10(11)15(17,18)19)21-13(25)22-14-24-23-12(26-14)8-3-5-20-6-4-8/h1-7H,(H2,21,22,24,25)
InChIKey
WMCOYUSJXXCHFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
BLM
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Nguyen, G.H., et al. 2013. Chem. Biol.20, 55.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable