SML0661
ML216
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)urea
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
light orange to dark orange
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable