5.00257
Riboflavin
E 101 (i)
Synonym(e):
Riboflavin, Lactoflavine, Vitamin B2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (decomposition)
Löslichkeit
0.07 g/L
Schüttdichte
100 kg/m3
Anwendung(en)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChIKey
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable