5.00111
Cocarboxylase tetrahydrate
(thiamine pyrophosphate tetrahydrate), EMPROVE® API
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Cocarboxylase tetrahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® API
Form
solid
pH-Wert
2.4-3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Löslichkeit
55 g/L
Schüttdichte
450 kg/m3
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-25°C
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.4H2O/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);4*1H2
InChIKey
KLOLNRGPRQYTIW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable