Wichtige Dokumente
4.90189
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Synonym(e):
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11F6N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
liquid
Wirksamkeit
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
-15 °C
Dichte
1.52 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC): ≥ 98.0 %
Identität (NMR): entspricht
Halogenide (IC): ≤ 0.1 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1