Wichtige Dokumente
445835-M
Millipore
Mer RTK-Inhibitor, UNC569
Mer RTK Inhibitor, UNC569, 1350547-65-7 is a potent, reversible and ATP-competitive inhibitor of Mer receptor tyrosine kinase (IC50 = 2.9 nM; Ki = 4.3 nM).
Synonym(e):
Mer RTK-Inhibitor, UNC569, MERTK-Inhibitor I, RP38-Inhibitor I, RTK-Inhibitor I der TAM-Familie, UNC-569, 1-((trans-4-Aminocyclohexyl)methyl)-N-butyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29FN6
Molekulargewicht:
396.50
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
water: 2.5 mg/mL (with gentle warming)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine oral bioverfügbare Pyrazolopyrimidin-Verbindung, die als potenter, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor der Mer-Rezeptor-Tyrosinkinase (IC50 = 2,9 nM; Ki = 4,3 nM) mit einer ~10-fach höheren Selektivität gegenüber anderen Kinasen der TAM-Familie (IC50 = 37 und 48 nM für Axl bzw. Tyro3) wirkt. Es wurde auch gezeigt, dass es die Aktivitäten von Flt3, MAPKAPK2, RET und Ret-Y791F bei 30 nM um 82 %, 92 %, 59 % und 56 % in einem 72-Kinase-Panel beeinflusst und die Mer-Autophosphorylierung in menschlichen Pre-B-Leukämiezellen 697 mit einem IC50 von 141 nM blockiert. Zeigt ein wünschenswertes pharmakokinetisches Profil und Wirksamkeit bei Mäusen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Liu, J., et al. 2012. ACS Med. Chem. Lett.3, 129.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable