Wichtige Dokumente
438190
Sigma-Aldrich
Anti-LRP, Maus-mAb, schwere Kette (8G1)
liquid, clone 8G1, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Low-Density-Lipoprotein-Rezeptor-related Protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8G1, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LRP1(4035)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt ~515 kDa schwere Protein LRP der schweren Kette.
Dieser Anti-LRP, Heavy Chain Maus-mAb (8G1) ist für den Einsatz in ELISA, FC, Immunblotting, IP, Paraffinschnitten und Neutralisierungsstudien zum Nachweis von LRP der schweren Kette validiert.
Erkennt ~515 kDa schwere Protein LRP der schweren Kette.
Immunogen
Human
natives LRP aus der menschlichen Plazenta
Anwendung
ELISA (siehe Kommentare)
Durchflusszytometrie (siehe Kommentare)
Immunblotting (1-5 µ;g/ml)
Immunpräzipitation (siehe Kommentare)
Paraffinschnitte (1-10 µ;g/ml)
Neutralisierungsstudien (siehe Kommentare)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 100 mM NaCl, 50 mM Phosphatpuffer, pH 7,4.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Erkennt die schwere Kette mit niedriger Dichte (~515 kDa) im Immunblotting unter nicht reduzierenden Bedingungen. Dieser Antikörper eignet sich gemäß Berichten auch für Immunpräzipitation, Durchflusszytometrie und ELISA. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Mikhailenko, I., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 39484.
Rebeck, W.G., et al. 2001. Mol. Brain Res.87, 238.
Strickland, D.K., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 17401.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abhay P Sagare et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 24(1), 25-34 (2010-12-16)
Soluble circulating low density lipoprotein receptor-related protein-1 (sLRP) provides key plasma binding activity for Alzheimer's disease (AD) amyloid-β peptide (Aβ). sLRP normally binds 70-90% of plasma Aβ preventing free Aβ access to the brain. In AD, Aβ binding to sLRP
Albin Jeanne et al.
Oncotarget, 6(20), 17981-18000 (2015-06-06)
The multi-modular glycoprotein thrombospondin-1 (TSP-1) is considered as a key actor within the tumor microenvironment. Besides, TSP-1 binding to CD47 is widely reported to regulate cardiovascular function as it promotes vasoconstriction and angiogenesis limitation. Therefore, many studies focused on targeting