407290
Anti-α-Interferon Mouse mAb (MMHA-2)
liquid, clone MMHA-2, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-IFN-α
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MMHA-2, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IFNA1(3439)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:500)
Immunohistochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Neutralization Studies (see comments)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol. 37, 755.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable