Wichtige Dokumente
405273
Sigma-Aldrich
INDY
Synonym(e):
INDY, (1Z)-1-(3-ethyl-5-hydroxy-2(3H)-benzothiazoyliden)-2-propanon, dualer Dyrk/Clk-Inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.30
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine Benzothiazol-Verbindung, die als ATP-kompetitiver Dyrk-Inhibitor (IC50 = 0,24 µ;M und 0,23 µ;M für Dyrk1A bzw. Dyrk1B) fungiert und bei einem In-vitro-Screening-Assay eine >;90%ige Hemmung von DYRK2, DYRK3, CLK1, CLK4, Caseinkinase 1 (CSNK1D), PIM1 und einem Panel von 66 Kinasen bewirkt. Anders als Harmin – ein anderer starker Dyrk-Inhibitor – zeigt diese Verbindung keine Wirkung auf die MAOA-Aktivität. Schwächt nachweislich die Substrat-Phosphorylierung des Tau-Proteins an Thr212 in COS7-Zellen dosisabhängig von 30 µ;M zu 3 µ;M und verbessert die hemmende Wirkung von Dyrk1A auf die durch das NFAT-Response-Element vermittelte Calcineurin/NFAT-Signalisierung in HEK293-Zellen. Darüber hinaus hat ihr Prodrug proINDY mit der Überexpression von Dyrk1A in Zusammenhang stehende Entwicklungsdefekte in einem Xenopus-Embryomodell bei 2,5 µ;M in-vivo ohne ersichtliche Toxizität reversiert.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Ogawa, Y., et al. 2010. Nat Commun1, 1.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable