Merck
361559
Sigma-Aldrich
GSK-3-Inhibitor XVI
GSK-3 Inhibitor XVI - CAS 252917-06-9, is a cell-permeable, potent, ATP-competitive, and highly selective GSK-3 inhibitor (IC₅₀ = 10 and 6.7 nM against GSK-3α and GSK-3β, respectively).
Synonym(e):
GSK-3-Inhibitor XVI, 6-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)-pyrimidin-2-ylamino)ethyl-amino)-Nicotinonitril, CHIR99021
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18Cl2N8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
InChIKey
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Aminopyrimidin-Verbindung, die als hochwirksamer, potenter, ATP-kompetitiver und stark selektiver GSK-3-Inhibitor wirkt (IC50 = 10 und 6,7 nM gegen GSK-3α bzw. GSK-3β). CHIR99021 zeigt geringe oder keine Wirkung auf 46 andere Enzyme (IC50 >8,8 µM gegen 20 Kinasen und Ki ≥5 µM gegen 23 Nicht-Kinase-Enzyme) und nur eine schwache Bindung an 22 pharmakologisch relevante Rezeptoren (Kd ~4 µM). CHIR99021 ist oral verfügbar und verbessert nachweislich sowie auf effektive Weise den Glukosestoffwechsel in Typ-2-Diabetesmodellen in vivo bei Mäusen und Ratten.
Eine zellpermeable Aminopyrimidin-Verbindung, die als hochwirksamer, potenter, ATP-kompetitiver und stark selektiver GSK-3-Inhibitor wirkt (IC50 = 10 und 6,7 nM gegen GSK-3α bzw. GSK-3β). Zeigt geringe oder keine Wirkung auf 46 andere Enzyme (IC50 >8,8 µM gegen 20 Kinasen und Ki ≥5 µM gegen 23 Nicht-Kinase-Enzyme) und nur eine schwache Bindung an 22 pharmakologisch relevante Rezeptoren (Kd ~4 µM). Diese Verbindung ist oral verfügbar und verbessert nachweislich sowie auf effektive Weise den Glukosestoffwechsel in Typ-2-Diabetesmodellen in vivo bei Mäusen und Ratten. Verfügbar auch als 25-mM-Lösung in DMSO (Best.- Nr. 361571).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Mussmann, R., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 12030.
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes52, 588.
Bennett, C.N., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 30998.
Cline, G.W., et al. 2002. Diabetes51, 2903.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phillip Wulfridge et al.
eLife, 10 (2021-02-24)
R-loops are three-stranded nucleic acid structures with essential roles in many nuclear processes. However, their unchecked accumulation is associated with genome instability and is observed in neurodevelopmental diseases and cancers. Genome-wide profiling of R-loops in normal and diseased cells can
Stoyan G Petkov et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2454, 717-729 (2021-03-19)
The generation and culture of transgene-free induced pluripotent stem cells (iPSCs) from the common marmoset (Callithrix jacchus) present unique challenges due to the fact that the protocols developed for culture of human or mouse pluripotent cells are not sufficiently optimized
Giuliana Rossi et al.
Cell stem cell, 28(2), 230-240 (2020-11-12)
Organoids are powerful models for studying tissue development, physiology, and disease. However, current culture systems disrupt the inductive tissue-tissue interactions needed for the complex morphogenetic processes of native organogenesis. Here, we show that mouse embryonic stem cells (mESCs) can be
Fabian Philipp Kreutzer et al.
Basic research in cardiology, 117(1), 9-9 (2022-03-03)
Cardiac fibroblasts constitute the major cell type of the murine and human heart. Once activated, they contribute to an excessive deposition of extracellular matrix (ECM) leading to cardiac fibrosis and subsequently organ dysfunction. With the exception of the pulmonary drugs
Jieru Li et al.
Nature structural & molecular biology, 27(11), 1032-1040 (2020-09-23)
Transcription activation by distal enhancers is essential for cell-fate specification and maintenance of cellular identities. How long-range gene regulation is physically achieved, especially within complex regulatory landscapes of non-binary enhancer-promoter configurations, remains elusive. Recent nanoscopy advances have quantitatively linked promoter