Wichtige Dokumente
292500
Sigma-Aldrich
Diethylamin-NONOat
A nitric oxide (NO) donor that releases NO in aqueous solutions at controlled rates.
Synonym(e):
Diethylamin-NONOat, DEA NONOat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H22N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.29
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (elemental analysis)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Ein Stickstoffmonoxid-Spender, der in wässrigen Lösungen mit kontrollierter Rate NO freisetzt.
Reagenz, das in wässrigen Lösungen mit kontrollierter Rate Stickstoffmonoxid (NO) freisetzt. Die Halbwertszeit (t½;) der NO-Freisetzung ist 16 Minuten (PBS, pH 7,4; 22°;C).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Ein Stickstoffmonoxid-Spender, der in wässrigen Lösungen NO freisetzt.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Ramamurthi, A., and Lewis, R.S. 1997. Chem. Res. Toxicol. 10, 408.
Laval, F., and Wink, D.A. 1994. Carcinogenesis 5, 443.
Maragos, C.M., et al. 1993. CancerRes. 53, 564.
Morley, D., and Keefer, L.K. 1993. J. Cardiovasc. Pharmacol.22, S3.
Wink, D.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 9813.
Maragos, C.M., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 3242.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable