Wichtige Dokumente
234184-M
Sigma-Aldrich
Collagen, Typ II, Rinder-Gelenkknorpel
Synonym(e):
Collagen, Typ II, Rinder-Gelenkknorpel
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid (Salt-free)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Hochgradig aufgereinigte Präparation, isoliert aus der Dreifachhelix-Domäne von Guanidin-HCl-extrahiertem und pepsin-verdautem Rindergelenk-Knorpelcollagen Typ II. Untereinheit-Zusammensetzung: α;1(II)3.
Hochgradig aufgereinigte Präparation, isoliert aus der Dreifachhelix-Domäne von Guanidin-HCl-extrahiertem und pepsin-verdautem Rindergelenk-Knorpelcollagen Typ II. Untereinheit-Zusammensetzung: α;1(II)3. Reagiert nicht mit Anti-Collagen Typ I und Anti-Collagen Typ III bei Western Blotting.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Lösungen verfestigen sich graduell bei Raumtemperatur.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Sieper, J., et al. 1996. Arthritis Rheum. 39, 41.
Boissier, M.-C., et al. 1990. Arthritis Rheum. 33, 1.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable