Alle Fotos(2)
Key Documents
23-035-M
Sigma-Aldrich
UbcH5c-Protein, aktiv, 10 µg
Active, full length, recombinant human UbcH5c. N-terminal HA, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E2 enzyme in ubiquitination assays.
Synonym(e):
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3, Ubiquitin-protein ligase D3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 3, UBE2D3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
N-terminal HA mit 6His-Tag, rekombinantes humanes UbcH5c von voller Länge, von E. coli exprimiert.
Ubiquitin-konjugierende(E2)-Enzyme werden in Gegenwart einer hochgradig konservierten Ubiquitin-konjugierenden Domäne charakterisiert, die ATP-aktiviertes Ubiquitin (Ub) durch einen kovalent gebundenen Thioester am Rest seines aktiven Zentrums aufnimmt. E2-Enzyme wirken durch selektive Protein-Protein-Wechselwirkungen mit dem Ubiquitin-aktivierenden E1-Enzym und den Ubiquitinligase-E3-Enzymen und können zwischen Wirkungen auf Downstream-Substrate mit entweder einem einzelnen Ub-Molekül oder einer Ub-Kette differenzieren. Während E3 an der Substratselektion beteiligt sind, sind E2 die Hauptdeterminanten für die Selektion eines Lysins zum Bilden von Ub-Ketten und steuern das Zellschicksal des Substrats dadurch direkt. Die UbcH5-Familie (UbcH5a, UbcH5b und UbcH5c) ist die aktivste Klasse von E2-Enzymen in Zellextrakten und steht mit der Steuerung einer Reihe von Proteinen, einschließlich Transkriptionsregulatoren p53, IκBα und HIF-1α, in Verbindung.
Anwendung
Ubiquitinierungskaskadenkomponente: E2
Physikalische Form
Durch Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatografie aufgereinigt.
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable