Merck
219421
Sigma-Aldrich
Cathepsin L-Inhibitor I
The Cathepsin L Inhibitor I, also referenced under CAS 108005-94-3, controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Cathepsin L-Inhibitor I, Z-FF-FMK
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.51
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 20 mM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler und irreversibler Inhibitor von Cathepsin L.
Ein potenter, zellpermeabler und selektiver Inhibitor von Cathepsin L (Katalognr. 219402).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Cathepsin L
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Z-Phe-Phe-CH₂F
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Einzelpunkt mittels DC
Sonstige Hinweise
Ravanko, K., et al. 2004. Cancer Res.64, 8831.
Esser, R.E., et al. 1994. Arthritis Rheum. 37, 236.
Shaw, E., et al. 1993. FEBS Lett.334, 340.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable