Wichtige Dokumente
199001-M
Sigma-Aldrich
Benzamidin, Hydrochlorid
Inhibitor of trypsin and trypsin-like enzymes.
Synonym(e):
Benzamidin, Hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: >15 mg/mL
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Cl-].N\C(=N/[H])\c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
InChIKey
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Inhibitor von Trypsin und Trypsin-ähnlichen Enzymen. Hemmt die Autoaktivierung von Faktor VII.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Trypsin und Trypsin-ähnliche Enzyme
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Kam, C.M., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 316, 808.
Brandstetter, H., et al. 1992. J. Mol. Biol.226, 1085.
Nishimura, Y., et al. 1992. Jpn. J. Cancer Res.83, 723.
Reivinen, J., et al. 1992. Kidney Int. 42, 624.
Sturzebecher, J., et al. 1992. Biol. Chem. Hoppe Seyler 373, 1025.
Yamamoto, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 19089.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
YeastBuster Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast