Wichtige Dokumente
194932
Sigma-Aldrich
AZOCOLL-Substrat, <50 Mesh
General proteolytic substrate.
Synonym(e):
AZOCOLL-Substrat, <50 Mesh
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
dark red
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Allgemeines proteolytisches Substrat. Bietet ein schnelles und einfaches spektrofotometrisches Verfahren für den Nachweis des Vorhandenseins von Proteasen in wässrigen Lösungen. Wenn das unlösliche Substrat durch Proteasen gespaltet wird, setzt es einen roten Farbstoff in den umgebenden Puffer frei. Inkubation von 50 mg AZOCOLL-Substrat mit 2 Einheiten PRONASE-Protease für 15 min erzeugt eine Absorption von mehr als 1,0 bei 520 nm.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Allgemeines proteolytisches Substrat. Bietet ein schnelles und einfaches Verfahren für den Nachweis von Proteasen in wässrigen Lösungen. Farbausbeute (520 nm): >1,0; leer (520 nm, 50 mg/5 ml Puffer, 10 Minuten bei 37 °C, pH-Wert 7,0): <0,2. Mesh: <50 (mindestens 80 %).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Poilane, I., et al. 1998. Can. J. Microbiol. 44, 157.
Braganza, V.J. und Simmons, W.H. 1991. Biochemistry 30, 4997.
Moore, G.L. 1969. Anal. Biochem. 32, 122.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable