Merck
1.93270
Supelco
Natriumfluorid
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Sodium fluoride
About This Item
Lineare Formel:
NaF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
ACS reagent
Dampfdruck
1.4 mmHg ( 0 °C)
mp (Schmelzpunkt)
993 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
1.93270.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable