Merck
1.06441
SAFC
Natriumfluorid
EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumfluorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
FNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-667-8
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 hPa ( 1077 °C)
Produktlinie
EMPROVE® API
Form
crystals
Wirksamkeit
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
996 °C
Dichte
2.8 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Durch fast 200 Jahre Erfahrung bieten wir branchenführendes Produktionswissen und umfangreiche regulatorische Unterstützung für hochwertige API. Von einem vollständigen Portfolio innovativer Folate bis zur individuellen Synthese erfüllen unsere kundenspezifischen und skalierbaren Lösungen Ihre speziellen Produktionsanforderungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Natriumfluorid wird in der Mundhygiene, als Spurenelement in der klinischen Ernährung und in Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt. Natriumfluorid Emprove® API wird gemäß der ICH Q7-Leitlinie hergestellt. Ein CEP und US-DMF sind erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable